Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle laminé B-427 pour imprimante BMP71 en vrac
Étiquette blanche / translucide pour le marquage des fils et des câbles
275.00€ - 461.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel |
---|---|
Description | Étiquettes d’imprimante d’étiquettes BMP71 en vrac |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Couleur | Blanc, Translucide |
Finition | Mat |
Description
- Comporte une zone imprimable blanche avec une “queue” transparente qui s’enroule autour du marqueur
- Résistant à l’abrasion, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
Applications :
Communications de données, électricité, laboratoire, soins de santé, étiquettes de câbles
Certifications
Homologué UL
Spécification
Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquettes en vrac | |
Imprimante BMP™ 71 | |
Rectangle | |
0,102 mm | |
25,4 mm |
Étiquettes d’imprimante d’étiquettes BMP71 en vrac | |
Blanc, Translucide | |
Vinyle laminé (B-427) | |
Câbles de communication, identification en laboratoire, pailles, identification de voix / données | |
1 | |
-70°C à +70°C | |
1 in |