Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle laminé B-427 pour imprimante BMP71
Les étiquettes en vinyle laminé B-427 s’utilisent dans l’identification des composants électriques, de télécommunication et de communication de données.
Marque: Brady™ 115094
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Homologuées CSA
- Température de service de -40°F à 158°F (-40°C à 70°C)
Certifications
Homologué UL
Spécification
Certifié UL conformément à la norme d’étiquetage et de marquage UL969 lorsqu’elle est imprimée avec les rubans Brady séries R4300 et R6200. Voir les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Les clients Brady doivent spécifier à l’achat s’ils nécessitent des étiquettes B427 certifiées UL. Brady sel | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Non stériles | |
1 | |
Rectangle | |
0,004 in | |
15,88 mm | |
12,70 mm | |
9,53 mm |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Transparent / blanc | |
Vinyle | |
Imprimante d’étiquettes BMP™71 | |
500/Bte | |
–70°C à +70°C | |
0,102 mm | |
1 x 0,5 in | |
25,40 mm |