Learn More
Brady™ Rouleaux antidérapants pour sol
Pour utilisation en intérieur ou en extérieur à des fins de marquage au sol
93.00€
Spécification
Type d’adhésif | Sensibilité permanente à la pression en acrylique |
---|---|
Matériau | Polyester à revêtement de grain B-916 |
À utiliser avec (application) | Pour les besoins de marquage au sol |
Longueur (impériale) | 60 pieds |
Longueur (métrique) | 18,2 m |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10366574
|
Brady™
078190 |
Noir | 5,08 cm | 2 in |
93.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En ruban adhésif robuste renforcé en polyester B-916
- Revêtu de milliers de particules de grain d’oxyde d’aluminium durable
- Collent de manière permanente aux sols propres et secs, résistent aux huiles et aux graisses
Spécification
Sensibilité permanente à la pression en acrylique | |
Pour les besoins de marquage au sol | |
18,2 m |
Polyester à revêtement de grain B-916 | |
60 pieds |