Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimante d’étiquettes BMP71
Boîtier d’imprimante, chargeur rapide et batterie d’imprimante à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes BMP71 (imprimante vendue séparément).
Marque: Brady™ 114885
156.75 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires pour imprimante d’étiquettes BMP™71 de Brady™
- Étui d’imprimante conçu pour protéger votre imprimante contre les chocs et la poussière tout en facilitant la mobilité.
- La batterie de l’imprimante offre une longue durée de vie de la batterie : imprime jusqu’à 3900 1 x 2 po. étiquettes par charge, permet le fonctionnement de l’imprimante sans fil afin de pouvoir imprimer des étiquettes où vous en avez besoin, lorsque vous en avez besoin.
- Chargeur rapide BMP™71, charge la batterie en une heure.
Spécification
Batterie rechargeable | |
Imprimante d'étiquettes BMP™71 | |
Batterie de rechange |
Gris | |
Non stérile | |
1 pièce |