Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque: Trajan™ 054118
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bleeding très faible
- Haute température
- Apolaire
- Idéal pour GCMS
- Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
370°C | |
0,32 mm | |
G27, G36, G41 | |
–40°C à +360/370°C | |
12 m | |
Non polaire |
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques | |
5 % phényl polysilphénylène siloxane | |
Analyses d’ultra-traces, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS | |
0,25 μm | |
BPX5 | |
Silice fondue |