Learn More
SGE™ Colonnes capillaires BPX5
Colonnes haute performance de purge ultra-faible
354.00€ - 755.00€
Spécification
Phase stationnaire | 5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane |
---|---|
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16672612
|
SGE™
054186 |
25 m | -60°C à +320/340°C |
735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10386762
|
SGE™
054101 |
30 m | -40°C à +360/370°C |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268653
|
SGE™
054182 |
15 m | -60°C à +320/340°C |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Colonnes haute performance de purge ultra-faible
- Non polaire ; plage de températures étendue
- Composée de (5 %)-phényl (équiv.) polysilphénylène-siloxane
- Les colonnes de dia. int. 0,25 mm sont adaptées aux méthodes 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, et 8270B de l’EPA américaine.
Spécification
5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane | |
Apolaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SGE™ Colonnes capillaires BPX5