Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Contient 35 % de phényl polysilphénylène-siloxane. La colonne capillaire GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ est une phase MS Premium de purge faible conçue pour l’analyse des traces d’herbicides et d’aromatiques.
Marque:  Trajan™ 054699
Code produit. 15208703
  • 426.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Colonne mi-polaire
  • Idéales pour une analyse de confirmation
  • Haute température
  • Bleeding faible
  • Idéale pour les stupéfiants, produits pharmaceutiques, HAP, pesticides et herbicides
Spécification
Spécification
330/360°C
0,1 mm
G28, G32, G42
10°C à 330/360°C
10 m
Mi-polaire
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
35 % phényl polysilphénylène siloxane
GC-MS, Analyses environnementales, Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique, Hydrocarbures aromatiques polynucléaires
0,1 μm
Forte™ BPX35/BPX608
Silice fondue