Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5 GC
Utilisées pour une large gamme d’applications Les colonnes capillaires GC BP5 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase à usage général.
625.00€ - 800.00€
Spécification
Type | Colonne capillaire BP5 GC |
---|---|
Plage de températures | -60°C à +320/340°C |
Épaisseur du film | 1 μm |
Longueur (métrique) | 30 m |
Matériau | 5 % de phényle, 95 % de diméthyl polysiloxane |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15288653
|
Trajan Scientific and Medical™
054195 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218663
|
Trajan Scientific and Medical™
054203 |
0,25 mm | 1 μm | 30 m |
625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente colonne à usage général
- Bleeding faible
- Apolaire, température élevée
- Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
Colonne capillaire BP5 GC | |
1 μm | |
5 % de phényle, 95 % de diméthyl polysiloxane |
-60°C à +320/340°C | |
30 m | |
BP5 |