Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
Marque: Trajan™ 054070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
340/360°C | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
-60°C à +340/360°C | |
12 m | |
Apolaire |
Interaction de van der Waals | |
100 % diméthylpolysiloxane | |
Analyse des amines, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines | |
1 μm | |
Forte™ BP1 | |
Silice fondue |