Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA non revêtu de bovin IL-4
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ ESS0031
Description
Le kit ELISA non revêtu IL-4 pour bovin contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des dosages immunosorbants quantitatifs liés aux enzymes (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-4 bovin. Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine-4 (IL-4) est une cytokine pléiotropique et immunomodulatrice produite par des cellules T activées et sert de ligand pour le récepteur de l’interleukine 4. Il a été constaté que l’IL-4 avait le plus large éventail d’actions. Le récepteur de l’interleukine 4 se lie également à l’IL13, ce qui peut contribuer à de nombreuses fonctions de chevauchement de cette cytokine et de l’IL13. STAT6, un transducteur de signal et un activateur de transcription, a joué un rôle important dans la médiation du signal de régulation immunitaire de l’IL-4. Le gène IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 et CSF2 forment un groupe de gènes cytokines sur le chromosome 5q. En particulier, l’IL-4 se trouve à proximité immédiate de l’IL13 sur le chromosome. De plus, les gènes IL-4, l’IL13 et l’IL5, sont coordonnés par plusieurs éléments de régulation à longue portée sur une plage de 120 kilobases sur le chromosome. Le delta 2 de l’IL-4 est une variante d’épissage connue de l’IL-4.
Spécification
P30367 | |
<15,6 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Aucune réaction croisée significative avec IL-1ß, IL-2, IL-6, IL-8, IFNg ou TNFa bovin recombinant ; aucune réaction croisée significative avec le recombinant humain, de cheval, de souris, de porc, de rat ou du macaque réhsus IL-4 | |
Bovins | |
280824 | |
Anticorps capteurs, Étalon recombinant lyophilisé, Détection d'anticorps, Streptavidine HRP, Solution de substrat, Solution d’arrêt prête à l’emploi, 0,16 M d’acide sulfurique, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
24 h |
15,6-1000 pg/ml | |
Kit de réactifs pour ELISA d‘IL-4 bovine | |
ELISA colorimétrique (substrat de TMB) pour microplaques de 96 puits | |
Sérum, Surnageant | |
5 x 96 puits de microplaques | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BSF-1,IL-4 | |
HRP | |
5 x 96 tests | |
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Bovins | |
3 h 20 min |