Learn More
Mutexil™ Bouffants chirurgicaux
Portez les bonnets chirurgicaux légers et respirants Mutexil™ Bouffants chirurgicaux dans les cliniques, les hôpitaux, les restaurants et les établissements de transformation des aliments. Ces bonnets chirurgicaux, jetables et respectueux de l’environnement, sont élastiques et faciles à porter. Ils sont fabriqués en polypropylène non tissé.
36.90€ - 104.00€
Spécification
Type de produit | Charlotte |
---|---|
Matériau | Polypropylène non tissé |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11795463
|
Mutexil™
4522090 |
53 cm | Charlotte | 1000/boîte |
84.25€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11785433
|
Mutexil™
2000018 |
48 cm | Charlotte | 500/boîte |
36.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11725443
|
Mutexil™
3322090 |
53 cm | Charlotte | 500/boîte |
49.80€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15315612
|
Mutexil™
4561325 |
48 cm | Charlotte bouffante | 1000/boîte |
104.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11745463
|
Mutexil™
3322068 |
24 cm | Bonnet chirurgical | 1000/boîte |
85.80€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Rond
- Polypropylène
- Non-tissé
- Blanc
Spécification
Charlotte | |
Polypropylène non tissé | |
Blanc | |
Single-use |