Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : IPP750
Marque: Memmert™ IPP750B04362
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriquée en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
- Chargement max. par plateau : 8 kg
Spécification
IPP750 | |
Stainless Steel | |
15 mm rim |
Up to 8 kg | |
Accessoire, bac de récupération |