Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : ICH750
Marque:  Memmert™ ICH750B04362
Code produit. 15806281
  • 406.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
  • Chargement max. par plateau : 8 kg
Spécification
Spécification
ICH750
Acier inoxydable
Rebord de 15 mm
Jusqu’à 8 kg
Accessoire, bac de récupération
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Bac de récupération inférieur > S’utilise avec : ICH750