Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylinders
Dispenses reagent to avoid losing solution during normal transfer
Marque:  Corning™ 6856
Code produit. 16852100
  • 138.84€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le système de purge d’air spécialisé et de circuit fermé garantit aucune perte de réactif pendant la distribution, ainsi que lorsque l’appareil n’est pas utilisé
  • Livré avec quatre adaptateurs de diamètres différents pour une utilisation universelle avec plusieurs tailles de flacons
  • Le tube d’aspiration télescopique peut être ajusté sans à-coups sur des flacons de différentes hauteurs
  • L’outil d’étalonnage facilite l’étalonnage en laboratoire grâce au mécanisme de réétalonnage intégré pour garantir la reproductibilité la plus élevée pendant le cycle de vie du distributeur
  • Chaque distributeur est individuellement testé et livré avec un certificat de performance
  • Utilisations :
    • Pour la distribution de liquides organiques et inorganiques
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    25 mL
    Distribution de liquides organiques et inorganiques
    Quatre adaptateurs