Learn More
Corning™ Bottle Top Dispenser (BTD) PTFE Plunger
PTFE plunger for BTD and dispensing reagents
Marke:  Corning™ 6863
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16822110
  • 47.09€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Le système de purge d’air spécialisé et de circuit fermé garantit aucune perte de réactif pendant la distribution, ainsi que lorsque l’appareil n’est pas utilisé
  • Livré avec quatre adaptateurs de diamètres différents pour une utilisation universelle avec plusieurs tailles de flacons
  • Le tube d’aspiration télescopique peut être ajusté sans à-coups sur des flacons de différentes hauteurs
  • L’outil d’étalonnage facilite l’étalonnage en laboratoire grâce au mécanisme de réétalonnage intégré pour garantir la reproductibilité la plus élevée pendant le cycle de vie du distributeur
  • Chaque distributeur est individuellement testé et livré avec un certificat de performance
  • Utilisations :
    • Pour la distribution de liquides organiques et inorganiques
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10 mL
    Distribution de liquides organiques et inorganiques
    Quatre adaptateurs
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote