Learn More
Socorex™ Distributeur adaptable sur flacons, modèle 520
539.00€ - 682.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | EN ISO 8655 |
Comprend | Piston de connexion en verre |
Modèle | 525 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13538290
|
Socorex™
525.025 |
2,5 à 25 ml |
539.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13558290
|
Socorex™
525.050 |
5 à 50 ml |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13548290
|
Socorex™
525.100 |
10 à 100 ml |
682.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Distributeur sur bouteille Calibrex• 2 versions pour solutions aqueuses ou organiques
• Autoclavable à 121°C sans démontage
• Molette ou curseur de réglage interchangeables
• Recalibrable
• Matériaux en contact avec le fluide: plongeant FEP, vanne et roulements céramique, ressorts Platine-Iridium, cylindre verre, corps ETFE, tube de distribution FEP, bouchon PP
• Réglage via curseur ou molette interchangeables
• Recalibrable avec clé intégrée protégée par fermeture autocollante
• Démontage facile sans outils
• Rotation à 360°. Fenêtres de visualisation du cylindre et du tube de distribution, piston transparent
• Event permettant un ajout de filtre
• Double graduation
• Livré avec base GL45, adaptateurs GL32, 38 et 40, plongeant 350mm, distributeur 120mm avec bouchon, molette et curseur de réglage volume et certificat de contrôle qualitélié au n° de série du distributeur
• Distributeur Calibrex organo 525
• Piston verre.
Spécification
Distributeur adaptable sur flacon | |
EN ISO 8655 | |
525 |
Autoclavable | |
Piston de connexion en verre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Distributeur adaptable sur flacons, modèle 520