Learn More
Stuart™ Adaptateurs pour bouchon de flacon
Les adaptateurs pour capsules de bouteilles Stuart™ sont disponibles en deux tailles de filetage différentes
32.25€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Produits pour la manipulation de liquides |
Quantité | 1 adaptateur/boîte. |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12457762
|
Stuart™
16223-83 |
38 mm |
32.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477762
|
Stuart™
16223-84 |
40 mm |
32.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles de filetage
- PP
- 1 adaptateur/boîte.
Spécification
PP | |
Produits pour la manipulation de liquides | |
1 adaptateur/boîte. |