Learn More
Sampling Systems™ Porte-flacons
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
51.23€ - 54.73€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduée | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17992042
|
Sampling Systems™
5065D-502 |
500 mL |
51.23€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17962042
|
Sampling Systems™
5065D-1002 |
1 L |
54.73€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spécification
Louche | |
Non autoclavable | |
No |
HDPE | |
Reusable | |
Non stérile |