Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston transparents sans bouchon
General use bottles. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles without Cap are ideal when content integrity is important.
18.84€ - 330.76€
Spécification
Couleur Clear
Matériau Glass
Closure Included No
Bouche Étroit
Forme Boston Round
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) dimClosureSize Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11523582
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911940
30 mL 432/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11533582
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911944
60 mL 288/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11543582
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911945
120 mL 160/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11774239
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911872
240 mL 108/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11563582
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911939
480 mL 60/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11573582
Afficher les documents
Fisherbrand™
02911927
960 mL 12/Cs. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
Flacone col étroit type Boston
• Flacon Boston verre clair
Spécification
Spécification
Clear
No
Boston Round
Screw Cap
Glass
Étroit
Boston Round Bottle