Learn More
VITLAB™ Burette en verre borosilicaté Dr. Schilling
Tournez facilement le robinet d’arrêt de la burette pour permettre une titration fine grâce à la burette en verre borosilicaté Dr. Schilling Vitlab™.
Marque: VITLAB™ 106699
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Protection contre l’impact symbiotique (DE 10 2005 034 963) brevetée VITLAB™
- Tube de burette en verre avec revêtement en plastique thermiquement stable
- Fournit une résistance de rupture supplémentaire et agit comme une protection contre les éclaboussures
Spécification
Marron | |
Verre borosilicaté | |
900 mm | |
PMP, PTFE | |
Burette Schilling | |
DIN ISO 384 |
50 ml | |
0,1 mL | |
Flacon réservoir en PE-LD | |
0.1 ml | |
Classe B. |