Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai en verre borosilicaté, graduation bleue
Tubes à essai avec échelle précise en verre DURAN™ résistant à la chaleur
Marque: Hirschmann™ 6420160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchon poly
- rodé NS
- Graduation bleue
Spécification
10 ml | |
Verre borosilicaté | |
10/boîte | |
Oui | |
Tube à essai |
170 mm | |
Bouchon en PE NS 12/21 | |
10 paquet | |
14 mm |