Learn More
Rogo Sampaic™ Tubes à essai en verre borosilicaté
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai en verre borosilicaté Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à paroi épaisse.
Marque:  Rogo Sampaic™ BGB044
Code produit. 11723923
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Autoclavables
  • Col légèrement recuit et arrondi
Spécification
Spécification
20 mL
160 mm
Autoclavable
16 mm