Learn More
Cole-Parmer™ Bécher de malaxage en verre borosilicaté
Code produit. 15315841 Tous les produits Cole-Parmer Produits
2 000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
Maintenez des températures d’échantillon constantes avec ce bécher en verre
  • Bécher de malaxage en verre
  • Les récipients en verre borosilicaté à gaine liquide ont un boîtier à double paroi pour le liquide de malaxage froid ou chaud
  • Les connecteurs de tubulure mesurent 1,5 x 0,5 po (L x D.E.)
  • Connectez un circulateur à température constante pour maintenir la température de l4échantillon
Spécification
Capacité (impériale) 64 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) externe 5,1 po
Diamètre (impériale) supérieur 4,25 in
Diamètre (métrique) externe 13 cm
Diamètre (métrique) supérieur 112 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) 12,7 de dia. int.Tubes
Plage de graduations Intervalles de 100 ml
Hauteur (impériale) 8,5 po
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Type d’étiquette Écriture blanche
Température (impériale) de fonctionnement max. 572°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 300°C
Type Bécher de malaxage en verre
Largeur (impériale) 7,91 po
Largeur (métrique) 20,1 cm
Graduated Oui
Nom du produit
Cole-Parmer™ Bécher de malaxage en verre borosilicaté >