Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz en verre borosilicaté / SST / PTFE
Marque: Hamilton™ 202660
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Non autoclavable | |
Revêtement d’aiguille : Soudé | |
0,41 mm | |
Échantillonnage de liquides ou de gaz | |
200°psi | |
1002 | |
20deg;C | |
2,5 ml | |
Carlo Erba OC516 / HS250 / HS500 |
Acier (piston) | |
22 G | |
0,72 mm | |
Seringue Gastight | |
50deg;C | |
5 | |
1/boîte | |
5 | |
Embout Luer, fixe |