Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe Thermo Finnigan™
Permet l’introduction automatique d’échantillons dans l’injecteur du chromatographe en phase gazeuse.
Marque: Hamilton™ 204051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées en verre SST et borosilicaté.
- Seringues Microliter
- 26 s jauge
Spécification
Non autoclavable | |
Gaz stérilisable | |
0,13 mm | |
Échantillonnage liquide | |
2000 psig (137,9 bars) | |
75 N | |
1/boîte | |
AS |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
26s G | |
0,483 mm | |
Seringue Microliter | |
50°C | |
20°C | |
5 μl | |
Soudé |