Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4000 mL
Description
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic marking area
- Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 4000 mL |
Matériau | Borosilicate Glass |
Comprend | Spout |
Quantité | 1 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Scale | White Ceramic Scale |
Modèle | Squat Form |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu