Learn More
Wheaton™ Flacon d’agitation en verre borosilicaté
Dispose d’une turbine à pales réglables, qui ne dépasse pas par le bouchon, pour une plus grande turbulence
810.00€ - 1440.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10260232
|
Wheaton™
356927 |
3 L | Flask Only |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10498612
|
Wheaton™
356889 |
6 L | Spinner Flask |
1440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Dispose d’une turbine à pales réglables, qui ne dépasse pas par le bouchon, pour une plus grande turbulence. Le fond bosselé dans les flacons de 125 ml et plus grands empêche l’écrasement des cellules. Les unités de 500 ml et plus grandes sont munies de bras latéraux de 45 mm à utiliser comme orifices et évents pratiques. Tous les flacons offrent un rapport d’espace de tête de 1:1 ou supérieur pour fournir une interface de surface maximale entre la culture et l’atmosphère des vaisseaux. L’unité se compose d’un flacon en verre, d’un assemblage de turbine en PTFE et en verre, ainsi que d’un bouchon revêtu de PTFE et de silicone. L’unité complète peut être autoclavée Des assemblages d’arbres en acier inox de rechange facultatifs sont disponibles pour chaque récipient. Les tailles de 125 ml à 1 000 ml sont graduées par incréments de 50 ml. Les tailles de 3 000 ml à 8 000 ml sont graduées par incréments de 500 ml. Les tailles de 25 ml et 50 ml ne sont pas graduées. Pour les microporteurs et les cultures en suspension telles que les cellules d’insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées.Spécification
Acier inoxydable |