Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Roller Bottle
Vessels are made to exacting tolerances to provide higher cell yields
555.00€ - 605.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Diamètre (métrique) intérieur de col | 29mm |
Comprend | Avec un bouchon à vis phénolique 38-415 noir à jupe profonde, avec revêtement en caoutchouc de styrène-butadiène blanc |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 4Pack |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12488942
|
Wheaton™
348256 |
3450 mL |
555.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498942
|
Wheaton™
348258 |
4230 mL |
605.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Vessels are made to exacting tolerances to provide higher cell yields. Glass is specially selected for optical clarity, interior surface smoothness and absence of glass imperfections. Neck area is tapered to facilitate cleaning. Glass wall thickness is 2. 6mm. Vessels and deep-skirted 38-415 screw caps can be autoclaved. Caps have white styrene-butadiene rubber liner. Nominal neck I. D. is 29mm. Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards). Supplied in packs of 4.Spécification
Transparents | |
Avec un bouchon à vis phénolique 38-415 noir à jupe profonde, avec revêtement en caoutchouc de styrène-butadiène blanc | |
4Pack | |
Noir | |
2,6mm | |
Col conique | |
Oui | |
Flacon rotatif | |
Phénolique | |
110mm |
29mm | |
Verre borosilicaté | |
4Pack | |
Phénolique | |
Noir | |
USP type I et ASTM E-439 type I | |
Autoclavable | |
Caoutchouc styrène-butadiène blanc | |
38-415 mm | |
Bouchon à vis |