Learn More
BRAND™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir à poudre en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé et poli au feu. Large et courte, la tige est idéale pour faire passer des poudres et d’autres matériaux broyés dans l’entonnoir.
Marque:  BRAND™ 146523
33.61 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10623592
  • 61.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu et rodé.
  • La tige courte et large optimise le passage de la poudre et d’autres matériaux broyés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
120 mm
30 mm
Verre borosilicaté