Learn More
BRAND™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir à poudre en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur poli au feu et rodé. La tige courte et large optimise le passage de la poudre et d’autres matériaux broyés.
Marque: BRAND™ 146517
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Rebord supérieur poli au feu et rodé.
- La tige courte et large optimise le passage de la poudre et d’autres matériaux broyés.
Spécification
90 mm | |
25 mm | |
Verre borosilicaté |