Learn More
Wheaton™ Pilon en verre borosilicaté
Marque: Wheaton™ 358105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Oui | |
Verre borosilicaté | |
Pour homogénéiser les tissus conjonctifs, y compris le cœur, les muscles et les poumons |
3 ml | |
Pilon | |
Pour kit de broyage conique pour tissus (3 ml) 358107 |