Learn More
Cole-Parmer™ Flacons de culture en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 4/boîte |
Quantité | 4/boîte |
Couleur de bouchon | Orange |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Flacon pour milieu de culture |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |