Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond plat, à plaque hexagonale
Pour la fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons creux à fond plat Lenz Laborglasinstrumente™, à plaque hexagonale, sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- Disponible en plusieurs tailles de cônes
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spezifikation
10/boîte | |
NS 10/19 | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon creux |