Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai, verre borosilicate 3.3, sans rebord, paroi épaisse
Fabriqué en verre borosilicaté avec une paroi épaisse pour une résistance élevée à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai sans rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
74.30€ - 88.40€
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
15892275
|
Fisherbrand™
90106130 |
16 mm | 125 mm | 14 mL |
74.30€
100 pièces Qty Price Break Available |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15862295
|
Fisherbrand™
90106164 |
16 mm | 150 mm | 17 mL |
88.40€
100 pièces Qty Price Break Available |
N/A | |||
Description
- Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi déclencher d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de navires, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substance éliminées.
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Paroi épaisse et donc mécaniquement très résistante
- Avec fond rond
Specifications
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté |