Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur
Marque: Fisherbrand™ FB55215
Description
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
- Bec verseur
- Numéro de lot individuel sur chaque article
Spécification
Hexagonale | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
1000 ml | |
10 ml |
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Céramique bleue |