Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur
Marque: Fisherbrand™ FB55213
Description
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
- Bec verseur
- Numéro de lot individuel sur chaque article
Spécification
Hexagonale | |
Éprouvette graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
48 mm | |
Céramique bleue | |
Autoclavables |
Bleu | |
± 5 ml | |
ISO 4788 | |
500 ml | |
380 mm | |
5 ml |