Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur
Marque:  Fisherbrand™ FB55201
Code produit. 11507702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduation en céramique bleue
  • Verre borosilicaté
  • Base hexagonale
  • Bec verseur
  • Numéro de lot individuel sur chaque article
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hexagonale
Bouteille graduée
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
5 ml
0,1 mL
Bleu
Verre borosilicaté
Classe B.
Céramique bleue