Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond plat, à plaque hexagonale
Pour la fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons creux à fond plat Lenz Laborglasinstrumente™, à plaque hexagonale, sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400329
Code produit. 11768034
  • 190.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Creux
Dimensions du filetage : 29/32 cône NS
Bouchon creux
10/boîte
Verre borosilicaté