Learn More
Karl Hecht™ Manchon Duran en verre borosilicaté
For the quick and secure connection of glass joints in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Reduction and Expansion Adapters are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
Marque: Karl Hecht™ 42387004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solid rim
- Acc. to DIN 12257
- Reinforced ground joint
Spécification
Verre borosilicaté | |
Duran sleeve | |
1/boîte | |
Socket size: 19/26, Cone size: 24/29 |