Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles couvre-objets en verre borosilicaté
Utilisez Marienfeld Superior™ couvre-objets en verre borosilicaté. Les lamelles apportent qualité, fiabilité et performance aux besoins de votre laboratoire de microscopie. Elles sont faciles à séparer et conviennent donc parfaitement aux colleuses de lamelles entièrement automatisée.
136.74€
Spécification
Type de produit | Lamelles |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté D 263™ M |
Épaisseur (métrique) | N°1 (0,13 à 0,16 mm) |
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
Certifications | Marque CE |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10629372
|
Marienfeld Superior™
0101222 |
24 x 50 mm |
136.74€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de la première classe d'hydrolyse
- Pour la microscopie optique et à fluorescence, notamment en sciences médicales et biologiques
- Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement clair
- Indice de réfraction ne: 1.5255
- Valeur Abbe ve: 55
- Conforme à la norme DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Lamelles | |
N°1 (0,13 à 0,16 mm) | |
Marque CE |
Verre borosilicaté D 263™ M | |
Lames de microscope |