Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Lamelle en verre borosilicaté
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
26.45€ - 26.95€
Spécification
Type de produit | Lames porte-objet |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Longueur (métrique) | 22 mm |
Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
Quantité | 156/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11720399
|
Cole-Parmer™ Essentials
48510-00 |
22 x 22 mm |
26.45€
156 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771159
|
Cole-Parmer™ Essentials
48511-00 |
22 x 40 mm |
26.95€
87 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Lamelle couvre-objet épaisseur 0,13 à 0,17mm• 20 x 40mm
Spécification
Lames porte-objet | |
22 mm | |
156/paquet |
Verre borosilicaté | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |