Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation coniques en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide et échelle
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation coniques en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont parfaits pour les extractions liquide-liquide et la séparation des composants chimiques d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04002028
Code produit. 11832662
  • 70.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
50 ml
Verre borosilicaté
2Pack
Polyéthylène