Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb, avec bouchon en PTFE
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ de type Squibb avec bouchon en PTFE sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
60.37€ - 148.40€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11925966
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004137 |
100 ml | |||||||
15310895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004170 |
1000 ml |
148.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10333421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004173 |
2000 mL |
125.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10748921
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04004128 |
50 ml |
74.57€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans échelle
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec dispositif de fixation à vis
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |