Learn More
Cytiva Tube à revêtement en verre borosilicaté Tricorn™ avec film plastique de protection
Les colonnes Tricorn sont conçues pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées
Marque: Cytiva 18-1153-04
323.00 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les colonnes Tricorn sont conçues pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées. Ils conviennent à une utilisation avec des milieux de haute performance, tels que Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et SOURCE.
- Les colonnes sont disponibles avec des diamètres intérieurs de 5 et 10 mm, et en longueurs de 20 à 200 mm. Des longueurs de colonne de 300 et 600 mm sont également disponibles pour les colonnes de 10 mm de diamètre. La conception et les dimensions des colonnes les rendent particulièrement utiles pour les étapes de sélection et de polissage dans la purification des protéines.
- Les tubes en verre revêtus de film plastique protègent les personnes présentes dans le laboratoire contre toute blessure en cas de chute ou d’utilisation de la colonne en dehors de ses spécifications.
Spécification
5 mm | |
20 mm | |
Tube à revêtement en verre borosilicaté avec film plastique de protection |