Learn More
IKA™ Flacon récepteur revêtu en verre borosilicaté
142.00€ - 320.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon récepteur |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11895932
|
IKA™
0003743200 |
100 mL |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805942
|
IKA™
0003743300 |
250 mL |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11845942
|
IKA™
0003743700 |
3000 mL |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11815942
|
IKA™
0003743400 |
500 mL |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ballon récepteur KS 35/20• De sécurité
• 3000mL
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon récepteur | |
1 de chaque |