Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque amovible fritté
416.00€ - 553.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
---|---|
Type | Colonne de chromatographie |
À utiliser avec (application) | Chromatographie échangeuse d’ions |
Quantité | 1/boîte |
Type d’USP | Type I |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11880522
|
Kimble Chase™
422230-5020 |
150 ml | N/A | ||||||
11890522
|
Kimble Chase™
422230-2520 |
75 ml |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
20 mm | |
Chromatographie échangeuse d’ions | |
Type I | |
Avec disque amovible fritté |
Colonne de chromatographie | |
1/boîte | |
Verre borosilicaté |