Learn More
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur
Avec bec verseur. Les capsules de cristallisation en verre borosilicaté DURAN™ avec bec verseur offrent une bonne résistance aux chocs thermiques.
115.00€ - 1255.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11796562
|
Duran™
213113809 |
100 ml | 70 mm | 40 mm |
141.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11706572
|
Duran™
213114102 |
150 ml | 80 mm | 45 mm |
157.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11736582
|
Duran™
213115904 |
2000 ml | 190 mm | 90 mm |
938.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766562
|
Duran™
213112401 |
20 ml | 40 mm | 25 mm |
115.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706582
|
Duran™
213114402 |
300 ml | 95 mm | 55 mm |
167.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15864498
|
Duran™
213116309 |
3500 ml | 230 mm | 100 mm |
1255.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776562
|
Duran™
213113209 |
40 ml | 50 mm | 30 mm |
122.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716582
|
Duran™
213114908 |
500 ml | 115 mm | 65 mm |
250.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11786562
|
Duran™
213113406 |
60 ml | 60 mm | 35 mm |
121.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726582
|
Duran™
213115407 |
900 ml | 140 mm | 75 mm |
357.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Bonne résistance aux chocs thermiques
- Température de fonctionnement élevée (+500°C)
- Non conçu pour une utilisation sous pression différentielle ou sous vide.
Spécification
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
Capsule d’évaporation |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur