Learn More
Complexe de sulfure de trifluorure de bore-diméthyle purifié, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
284.00€ - 495.00€
Identifiants chimiques
CAS | 353-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6BF3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.94 |
Numéro MDL | MFCD00013193 |
Clé InChI | BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
CID PubChem | 71311438 |
Nom IUPAC | (methylsulfanyl)methane; trifluoroborane |
SMILES | CSC.FB(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042970.AE |
100 mL |
284.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042970.AP |
500 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
353-43-5 | |
129.94 | |
BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N | |
71311438 | |
CSC.FB(F)F |
C2H6BF3S | |
MFCD00013193 | |
boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
(methylsulfanyl)methane; trifluoroborane |
Spécification
Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex | |
353-43-5 | |
C2H6BF3S | |
UN2920 | |
BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N | |
(methylsulfanyl)methane; trifluoroborane | |
71311438 | |
Flacons Chemseal™ | |
1.235 g/mL |
Purified | |
Liquide | |
MFCD00013193 | |
boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
CSC.FB(F)F | |
129.94 | |
129.94 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H224-H314-H318-H335
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only