Learn More
Trifluorure de bore dihydraté, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10539423
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13319-75-0
Formule moléculaire BF3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.84
Numéro MDL MFCD00149901
Clé InChI MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
CID PubChem 61591
Nom IUPAC trifluorure de bore ; dihydrate
SMILES O.O.FB(F)F
Spécification
Point d’ébullition 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride dihydrate
Point de fusion 6°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Plage de pourcentage du dosage 65.0 to 66%
Formule linéaire BF3·2H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 103.85
Pourcentage de pureté 65% (BF3)
Identification Confirmed
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.642
Densité 1.6420g/mL