Learn More
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
58.10€ - 267.00€
Spécification
Point d’ébullition | 65.0°C |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Boron trifluoride |
Point de fusion | -98.0°C |
CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
Formule moléculaire | BF3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13498598
|
Thermo Scientific Acros
445271000 |
100 mL |
58.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13408608
|
Thermo Scientific Acros
445278000 |
800 mL |
267.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
65.0°C | |
-98.0°C | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
trifluoroborane | |
11062313 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.8700g/mL |
Boron trifluoride | |
373-57-9, 67-56-1 | |
BF3 | |
4°C | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
0.87 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Toxique par contact cutané.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-766-4
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.